Läs mer
Ohaus™ Huvudskydd av gummi
Produktkod. 15792649 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
76 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
15792649 76 mm Varje
1 options
Produktkod. 15792649 Leverantör Ohaus™ Leverantörsnummer 30400237
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    502.00 SEK
    347.12 SEK / Paket med 1
    Save 154.88 SEK
    30% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Rubber Head Cover är ett tillbehör för användning med digitala och anloga vortexblandare.
  • OHAUS erbjuder ett stort urval av tillbehör som kan användas på alla OHAUS vortexblandare
  • Öka genomströmningen genom att blanda flera prover samtidigt
  • Blanda enkelt upp till 52 mikrorör eller åtta mikroplattor
  • Välj lämplig hållare för provstorleken, eller välj den platta insatsen och klipp ut för att passa anpassade specifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Huvudskydd av gummi
Diameter (metrisk) 76 mm
Beskrivning 7,6 cm gummihuvudskydd (3 tum)