Läs mer
OHAUS™ Gummimatta
Handla allt Ohaus Produkter
Mått (L x B):
28 x 33 cm
33 x 33 cm
45,7 x 45,7 cm
48 x 61 cm
61 x 61 cm
61 x 91,4 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med plattformar
- En mängd olika plattformsalternativ finns tillgängliga för att hålla oregelbundna prover eller traditionella kolvklämmor och rörställ
- Plattformar kan öka mängden användbart utrymme för prover
- I vissa fall kan staplas för att öka genomströmningen och dubbla provkapaciteten
- Håll labware säkert på plats
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Plattformsmatta |
| Material | Gummi |
| Djup (engelska) | 11,00 tum |
| Djup (metriskt) | 28.00 cm |
| Mått (L x B) | 28 x 33 cm |
| Längd (engelska) | 11,00 tum |
| Längd (metrisk) | 28.00 cm |
| Bredd (metrisk) | 33.00 cm |
| Beskrivning | Gummimatta, 28 x 33 cm |
| För användning med (utrustning) | Plattform |