Läs mer
OHAUS™ Gummimatta
Produktkod. 15742479 Handla allt Ohaus Produkter
Mått (L x B):
28 x 33 cm
33 x 33 cm
45,7 x 45,7 cm
48 x 61 cm
61 x 61 cm
61 x 91,4 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15742479
Brand: OHAUS™ 30400062
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
OHAUS™ Gummimatta är ett tillbehör för användning med olika plattformar.
  • För användning med plattformar
  • En mängd olika plattformsalternativ finns tillgängliga för att hålla oregelbundna prover eller traditionella kolvklämmor och rörställ
  • Plattformar kan öka mängden användbart utrymme för prover
  • I vissa fall kan staplas för att öka genomströmningen och dubbla provkapaciteten
  • Håll labware säkert på plats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Plattformsmatta
Material Gummi
Djup (engelska) 18.00 in.
Djup (metriskt) 45.70 cm
Mått (L x B) 45,7 x 45,7 cm
Längd (engelska) 18.00 in.
Längd (metrisk) 45.70 cm
Bredd (engelska) 18.00 in.
Bredd (metrisk) 45.70 cm
Beskrivning Gummimatta, 46 x 46 cm
För användning med (utrustning) Plattform