Läs mer
Eppendorf™ Gummimattor
Shop All Eppendorf Products
Click to view available options
För användning med (utrustning):
500mL rektangulär hink
Adapter 5702724009; för 1 x 15 ml kärl
Adapter 5702735000 för 1 x 10mL kärl
Adapter 5702737003
Adaptrar för Rotor A-4-44
Rotor A-8-17
Rotor F-35-30-17
Kapacitet:
1 x 10 ml kärl
1 x 15 ml kärl
1 x 15 ml rundbottnad tub
1 x 500 ml hink
1 x 7 ml kärl
4 x 100 ml rör
Unit Size:
Paket med 10
Paket med 16
Paket med 20
Paket med 4
Paket med 8
Varje
Description
- Gummimattor
- Finns för en mängd olika rotorer och adaptrar
Specifications
Specifications
| Typ | Matta |
| Material | Gummi |
| För användning med (utrustning) | Adapter 5702724009; för 1 x 15 ml kärl |
| Färg | Svart |
| Kapacitet | 1 x 15 ml kärl |
| Inkluderar | Set med 16 mattor |