Läs mer
Eppendorf™ Gummimattor
Produktkod. 11873440 Handla allt Eppendorf Produkter
För användning med (utrustning):
500mL rektangulär hink
Adapter 5702724009; för 1 x 15 ml kärl
Adapter 5702735000 för 1 x 10mL kärl
Adapter 5702737003
Adaptrar för Rotor A-4-44
Rotor A-8-17
Rotor F-35-30-17
Kapacitet:
1 x 10 ml kärl
1 x 15 ml kärl
1 x 15 ml rundbottnad tub
1 x 500 ml hink
1 x 7 ml kärl
4 x 100 ml rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 16
Paket med 20
Paket med 4
Paket med 8
Varje
Produktkod. 11873440
Brand: Eppendorf™ 5702742007
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För användning med Eppendorf Adaptrar och hinkar
  • Gummimattor
  • Finns för en mängd olika rotorer och adaptrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Matta
Material Gummi
För användning med (utrustning) Adapter 5702735000 för 1 x 10mL kärl
Färg Svart
Kapacitet 1 x 10 ml kärl
Inkluderar Set med 20 mattor