Läs mer
Kartell™ Etthålsproppar av gummi
Beskrivning
Tillverkad av gummi för att säkerställa en tät passform. Kartell™ Etthålsproppar av gummi förseglar och säkrar medium i en flaska samtidigt som de ger åtkomst till slangarna.
- Konisk form säkerställer en tät passform
- Enkelt centrerat hål tillåter slangåtkomst
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metriskt) hål | 6mm |
| Höjd (metrisk) | 26 mm |
| Kvantitet | 25/Pk. |
| Färg | Rött |
| Diameter (metrisk) Botten | 16 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 23 mm |
| Material | Gummi |
| Produkttyp | Avsmalnande propp (1 hål) |