Läs mer
Kartell™ Etthålsproppar av gummi
Produktkod. 10194951
Change view
Diameter (metrisk) Botten:
16 mm
28 mm
32 mm
41 mm
Diameter (metrisk) Topp:
23 mm
37 mm
42 mm
54 mm
Höjd (metrisk):
26 mm
37 mm
41 mm
53 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Botten Diameter (metrisk) Topp Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
10194951 32 mm 42 mm 41 mm Paket med 5
10003171 16 mm 23 mm 26 mm Paket med 25
10033051 28 mm 37 mm 37 mm Paket med 5
10348511 41 mm 54 mm 53 mm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10194951 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0383100
I lager
Tillverkad av gummi för att säkerställa en tät passform. Kartell™ Etthålsproppar av gummi förseglar och säkrar medium i en flaska samtidigt som de ger åtkomst till slangarna.
  • Tillverkad av rött gummi
Specifikationer
Diameter (metrisk) 6mm
Höjd (metrisk) 41 mm
Kvantitet 25/Pk.
Totala positioner 1
Färg Rött
Diameter (metrisk) Botten 32 mm
Diameter (metrisk) Topp 42 mm
Material Gummi
Produkttyp Avsmalnande propp