Läs mer
Kartell™ Etthålsproppar av gummi
Produktkod. p-8000639
Diameter (metrisk) Botten:
16 mm
28 mm
32 mm
41 mm
Diameter (metrisk) Topp:
23 mm
37 mm
42 mm
54 mm
Höjd (metrisk):
26 mm
37 mm
41 mm
53 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
Produktkod. 10003171
Brand: Kartell™ 0382600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av gummi för att säkerställa en tät passform. Kartell™ Etthålsproppar av gummi förseglar och säkrar medium i en flaska samtidigt som de ger åtkomst till slangarna.
  • Konisk form säkerställer en tät passform
  • Enkelt centrerat hål tillåter slangåtkomst
Specifikationer
Diameter (metriskt) hål 6mm
Höjd (metrisk) 26 mm
Kvantitet 25/Pk.
Färg Rött
Diameter (metrisk) Botten 16 mm
Diameter (metrisk) Topp 23 mm
Material Gummi
Produkttyp Avsmalnande propp (1 hål)