Läs mer
Thermo Scientific Gummikudde
Produktkod. 10583992 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10583992 Rör Varje
1 options
Produktkod. 10583992 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer 76001805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.70 SEK
    63.55 SEK / Paket med 1
    Save 1.15 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
Gummikudde för 50 mL och 100 mL rör med rund bas.
  • Gummikudde för 50 mL/100 mL rör med rund bas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Rör
Disponibel Återanvändbar
Kapacitet 50 mL, 100 mL
Beskrivning Gummikudde för 50 mL, 100 mL rör med rund bas
Produkttyp Gummipad
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.