Läs mer
Heathrow Scientific™ Gummipipettfyllare
Produktkod. 12357589 Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
Färg:
Blå
Röd
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12357589
Brand: Heathrow Scientific™ HS20632A
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kontrollera luftevakuering, vätskeupptag och vätskedispensering. Heathrow Scientific™ Pipetfiller innehåller en kemikaliebeständig kula av rostfritt stål i var och en av tre ventiler för effektiv enhandsdrift.
  • Klämfrigöringsventil för jämnt vätskeflöde
  • Passar pipetter i standardstorlek
  • Beställ den röda pipettfyllaren för säker pipettering av frätande ämnen. Den innehåller inte kimrök och kommer inte att kladda
  • Filler mäter 54 x 54 x 130 mm
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Färg Svart
Disponibel Reusable
För användning med Pipettes and Syringes
Typ av grepp Round
Material Naturgummi
Antal kanaler 1
Sterilitet Non-sterile
Typ Pipette Filler
Volym (metrisk) 35 mL
Inkluderar Tre ventiler som var och en innehåller en kula i rostfritt stål
Längd (metrisk) 54 mm
Bredd (metrisk) 54 mm
Höjd (metrisk) 130 mm