Läs mer
Fisherbrand™ Gummipipettlampor för bulbpipetter eller cylindriska pipetter
Produktkod. 11880950
Färg:
Grön
Röd
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11880950
Brand: Fisherbrand™ 4709922
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utmärkt för alla medier som inte angriper gummi. Fisherbrand™ Pipettlampor kommer med tre glaskulventiler, justerbara med fingertryck.
  • Finns i en rad färger
  • Med ca. 60 ml volym lämplig för pipetter från 2 till 50 ml
  • Pipettmedia får inte komma in i pipettfyllaren; det kan orsaka ventilfel
Specifikationer
Färg Grön
Material Gummi
Typ Pipettfyllare
Volym (metrisk) 60 mL
För användning med (utrustning) Kan användas på bulbpipetter eller cylindriska pipetter från 2mL till 50mL
Kvantitet 1 vardera