Läs mer
Fisherbrand™ Gummipipettlampor för bulbpipetter eller cylindriska pipetter
Produktkod. 11890950
Change view
Färg:
Grön
Röd
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11890950 Röd Varje
11880950 Grön -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11890950
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utmärkt för alla medier som inte angriper gummi. Fisherbrand™ Pipettlampor kommer med tre glaskulventiler, justerbara med fingertryck.
  • Finns i en rad färger
  • Med ca. 60 ml volym lämplig för pipetter från 2 till 50 ml
  • Pipettmedia får inte komma in i pipettfyllaren; det kan orsaka ventilfel
Specifikationer
Färg Röd
Material Gummi
Typ Pipettfyllare
Volym (metrisk) 60 mL
För användning med (utrustning) Kan användas på bulbpipetter eller cylindriska pipetter från 2mL till 50mL
Inkluderar Tre kulventiler i glas
Kvantitet 1 vardera