Läs mer
Fisherbrand™ Gummipipettlampor för bulbpipetter eller cylindriska pipetter
Produktkod. p-8000157
Färg:
Grön
Röd
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11890950
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Utmärkt för alla medier som inte angriper gummi. Fisherbrand™ Pipettlampor kommer med tre glaskulventiler, justerbara med fingertryck.
  • Finns i en rad färger
  • Med ca. 60 ml volym lämplig för pipetter från 2 till 50 ml
  • Pipettmedia får inte komma in i pipettfyllaren; det kan orsaka ventilfel
Specifications
Färg Röd
Material Gummi
Typ Pipettfyllare
Volym (metrisk) 60 mL
För användning med (utrustning) Kan användas på bulbpipetter eller cylindriska pipetter från 2mL till 50mL
Inkluderar Tre kulventiler i glas
Kvantitet 1 vardera