Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör för Digital Vortex Mixers
Produktkod. 16504812 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
12 x 15 mm dia. Slanghållare
13 x 12 mm dia. Slanghållare
19 x 10 mm dia.Rörhållare
4 x 26 mm dia.Tubhållare
7 x 20 mm dia. Slanghållare
Gummiplattform
Mikroplattbricka
Plattbotten fartygsplattform
Mått (L x B):
136,1 x 97,3 mm
82 x 16,5 mm
87,5 x 10 mm
87,5 x 40 mm
87,5 x 55 mm
Material:
Gummi
Plast
Skum, plast
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Mått (L x B) Material Förpackningsstorlek
16504812 12 x 15 mm dia. Slanghållare 87,5 x 55 mm Skum, plast -
16554802 Gummiplattform 82 x 16,5 mm Plast -
16564802 Plattbotten fartygsplattform 87,5 x 10 mm Gummi Varje
16574802 Mikroplattbricka 136,1 x 97,3 mm Plast -
16584802 19 x 10 mm dia.Rörhållare 87,5 x 40 mm Skum, plast -
16594802 13 x 12 mm dia. Slanghållare 87,5 x 40 mm Skum, plast -
16514812 7 x 20 mm dia. Slanghållare 87,5 x 55 mm Skum, plast -
16524812 4 x 26 mm dia.Tubhållare 87,5 x 55 mm Skum, plast -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 16504812 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88882125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    325.00 SEK
    319.59 SEK / Paket med 1
    Save 5.41 SEK
    1% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få diverse tillbehör till Digital Vortex Mixers
Diverse tillbehör till Digital Vortex Mixers
Serviceplan
Standard Thermo garantiriktlinje, tillhandahåll reparationsservice och gratis reservdel inom garantin
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Rörstorlek 15 mm dia.
Produkttyp Slanghållare
Material Skum, plast
Mått (L x B) 87,5 x 55 mm
Färg Svart
Beskrivning 12 x 15 mm dia. Slanghållare
För användning med (utrustning) Digital Vortex mixer