Beskrivning
Diverse tillbehör till Digital Vortex Mixers
Serviceplan
Standard Thermo garantiriktlinje, tillhandahåll reparationsservice och gratis reservdel inom garantin
Garanti
2 år
Specifikationer
Specifikationer
| Rörstorlek | 26 mm dia. |
| Produkttyp | Slanghållare |
| Material | Skum, plast |
| Mått (L x B) | 87,5 x 55 mm |
| Färg | Svart |
| Beskrivning | 4 x 26 mm dia.Tubhållare |
| För användning med (utrustning) | Digital Vortex mixer |