Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör för Digital Vortex Mixers
Produktkod. 16554802 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Gummiplattform
Mikroplattbricka
Plattbottenfartygsplattform
Slanghållare
Mått (L x B):
136,1 x 97,3 mm
82 x 16,5 mm
87,5 x 10 mm
87,5 x 40 mm
87,5 x 55 mm
Material:
Gummi
Plast
Skum, plast
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Mått (L x B) Material Förpackningsstorlek
16554802 Gummiplattform 82 x 16,5 mm Plast -
16564802 Plattbottenfartygsplattform 87,5 x 10 mm Gummi Varje
16574802 Mikroplattbricka 136,1 x 97,3 mm Plast -
16584802 Slanghållare 87,5 x 40 mm Skum, plast -
16594802 Slanghållare 87,5 x 40 mm Skum, plast -
16504812 Slanghållare 87,5 x 55 mm Skum, plast -
16514812 Slanghållare 87,5 x 55 mm Skum, plast -
16524812 Slanghållare 87,5 x 55 mm Skum, plast -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 16554802 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 88882120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.10 SEK
    232.38 SEK / Paket med 1
    Save 12.72 SEK
    5% Av
I lager
Få diverse tillbehör till Digital Vortex Mixers
Diverse tillbehör till Digital Vortex Mixers
Serviceplan
Standard Thermo garantiriktlinje, tillhandahåll reparationsservice och gratis reservdel inom garantin
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Gummiplattform
Material Plast
Mått (L x B) 82 x 16,5 mm
Färg Svart
Beskrivning Gummiplattform
För användning med (utrustning) Digital Vortex mixer