Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör för Digital Vortex Mixers
Produktkod. 16594802 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
12 x 15 mm dia. Slanghållare
13 x 12 mm dia. Slanghållare
19 x 10 mm dia.Rörhållare
4 x 26 mm dia.Tubhållare
7 x 20 mm dia. Slanghållare
Gummiplattform
Mikroplattbricka
Plattbotten fartygsplattform
Mått (L x B):
136.1 x 97.3 mm
82 x 16.5 mm
87.5 x 10 mm
87.5 x 40 mm
87.5 x 55 mm
Material:
Gummi
Plast
Skum, plast
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16594802
Brand: Thermo Scientific™ 88882124
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få diverse tillbehör till Digital Vortex Mixers
Diverse tillbehör till Digital Vortex Mixers
Serviceplan
Standard Thermo garantiriktlinje, tillhandahåll reparationsservice och gratis reservdel inom garantin
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Rörstorlek 12 mm dia.
Produkttyp Slanghållare
Material Skum, plast
Mått (L x B) 87.5 x 40 mm
Färg Svart
Beskrivning 13 x 12 mm dia. Slanghållare
För användning med (utrustning) Digital Vortex mixer