Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehör för Digital Vortex Mixers
Produktkod. p-7084503 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Beskrivning:
12 x 15 mm dia. Slanghållare
13 x 12 mm dia. Slanghållare
19 x 10 mm dia.Rörhållare
4 x 26 mm dia.Tubhållare
7 x 20 mm dia. Slanghållare
Gummiplattform
Mikroplattbricka
Plattbotten fartygsplattform
Mått (L x B):
136,1 x 97,3 mm
82 x 16,5 mm
87,5 x 10 mm
87,5 x 40 mm
87,5 x 55 mm
Material:
Gummi
Plast
Skum, plast
Unit Size:
Varje
Product Code. 16554802
Brand: Thermo Scientific™ 88882120
Only null left
Add to basket
Add to basket
Få diverse tillbehör till Digital Vortex Mixers
Diverse tillbehör till Digital Vortex Mixers
Service Plan
Standard Thermo garantiriktlinje, tillhandahåll reparationsservice och gratis reservdel inom garantin
Warranty
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Gummiplattform
Material Plast
Mått (L x B) 82 x 16,5 mm
Färg Svart
Beskrivning Gummiplattform
För användning med (utrustning) Digital Vortex mixer