Läs mer
Deutsch Neumann™ Tryckkulor av gummi
Produktkod. 10643521
Change view
Volym (metrisk):
5 mL
8 mL
89 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
25/30 mm
30 mm
62 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
10643521 8 mL 30 mm -
10170391 5 mL 25/30 mm -
10179760 89 mL 62 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10643521 Leverantör Deutsch Neumann™ Leverantörsnummer 4010000
Essentials för provberedning och provförvaring
Använd kampanjkoden 27996
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-09-2026
Specifikationer
Material Gummi
Porstorlek 5 och 8
Typ Tryckboll
Volym (metrisk) 8 mL
Inkluderar Med sug- och utloppsventiler
Diameter (metrisk) öppning 6 mm
Diameter (metrisk) Yttre 30 mm