Läs mer
Marienfeld Superior™ Säkerhetspipettfyllare av gummi
Produktkod. 10781294
Change view
Kvantitet:
1
Produktkod. Kvantitet
10781294 1
1 options
Produktkod. 10781294 Leverantör Marienfeld Superior™ Leverantörsnummer 5900001
Besparingar på stamcellsforskning
Använd kampanjkoden 28032
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd detta Marienfeld Superior™ Säkerhetspipettfyllmedel av gummi för graderade och volymetriska pipetter
  • Tillverkad av rött gummi (naturlig caoutchouc)
  • För graderade och volymetriska pipetter
  • Kontrollera funktionerna genom att klämma rätt ventiler mellan tumme och pekfinger
  • Individuellt förpackad i folie med kort instruktion för användning
Specifikationer
Färg Röd
Material Naturgummi
Modell Universell
Typ Pipettfyllare
För användning med (utrustning) Volumetriska och graderade pipetter
Funktionellt omfång Upp till 100 ml kapacitet och 5-9 mm diameter
Kvantitet 1