Läs mer
Thermo Scientific™ Gummitätning för Anaerobox lock
Produktkod. 15813197
Change view
Inkluderar:
Rektangulärt sigill
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
15813197 Rektangulärt sigill 2.5 L
1 options
Produktkod. 15813197 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer AB0025S
 Begränsad artikel
I lager
Täta endast för 2,5L anaeroboxlock AB0025L
Gummitätning för anaeroboxlocket. Täta endast för 2,5L anaeroboxlock AB0025L
Gummitätning för anaeroboxlocket. Täta endast för 2,5L anaeroboxlock AB0025L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Täta endast för 2,5 liters Anaerobox lock
Inkluderar Rektangulärt sigill