Läs mer
Fisherbrand™ Solida gummiproppar
Produktkod. 11512932 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Botten:
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
49 mm
53 mm
71 mm
75 mm
86 mm
99 mm
Stopparnummer:
3
4
5
7
8
9
10
13
15
19
21
27
29
31
33
37
39
41
43
45
49
53
71
75
86
99
Höjd (metrisk):
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
24 mm
28 mm
32 mm
35 mm
38,5 mm
42 mm
45,5 mm
49 mm
54 mm
Diameter (metrisk) Topp:
4,5 mm
5,8 mm
7 mm
9 mm
10,5 mm
11,5 mm
12,5 mm
16 mm
18 mm
22,5 mm
24,5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
42,5 mm
44,5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
55 mm
59,5 mm
78 mm
85 mm
96 mm
109 mm
Unit Size:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
Varje
27 product options available for selection
Product selection table with 27 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (metrisk) Botten Stopparnummer Höjd (metrisk) Diameter (metrisk) Topp Unit Size
11512932 29 mm 29 32 mm 33 mm Paket med 10
11512922 10 mm 10 20 mm 12,5 mm Paket med 20
11532922 13 mm 13 24 mm 16 mm Paket med 20
11542922 15 mm 15 24 mm 18 mm Paket med 20
11562922 19 mm 19 28 mm 22,5 mm Paket med 20
11572922 21 mm 21 28 mm 24,5 mm Paket med 20
11502932 27 mm 27 32 mm 31 mm Paket med 10
10355351 31 mm 31 35 mm 36 mm Paket med 10
11532932 33 mm 33 38,5 mm 38,5 mm Paket med 10
11552932 37 mm 37 38,5 mm 42,5 mm Paket med 10
11562932 39 mm 39 38,5 mm 44,5 mm Paket med 10
11542912 3 mm 3 12 mm 4,5 mm Paket med 50
10558431 41 mm 41 42 mm 47 mm Paket med 5
11582932 43 mm 43 42 mm 49 mm Paket med 5
10191411 43 mm 43 42 mm 49 mm Paket med 5
11502942 49 mm 49 42 mm 55 mm Paket med 5
11592932 45 mm 45 42 mm 51 mm Paket med 5
11552912 4 mm 4 14 mm 5,8 mm Paket med 50
11512942 53 mm 53 45,5 mm 59,5 mm Paket med 2
11562912 5 mm 5 16 mm 7 mm Paket med 50
11557582 71 mm 71 49 mm 78 mm Varje
11587582 86 mm 86 54 mm 96 mm Varje
11567582 75 mm 75 54 mm 85 mm Varje
11582912 7 mm 7 16 mm 9 mm Paket med 20
11592912 8 mm 8 20 mm 10,5 mm Paket med 20
11507592 99 mm 99 54 mm 109 mm Varje
10151801 9 mm 9 20 mm 11,5 mm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
27 options
Product Code. 11512932
I lager
Add to basket
Add to basket
Erbjuder högre motståndskraft, flexibilitet och tål många kemiska ämnen vid normal laboratorieanvändning.
  • Temperaturområde -40° till +70 °C
  • Ej lämplig för användning med petroleumoljor och kolvätelösningsmedel
Specifications
För användning med (applikation) Laboratorieanvändning
Höjd (metrisk) 32 mm
Kvantitet 10/Pk.
Färg Rött
Diameter (metrisk) Botten 29 mm
Diameter (metrisk) Topp 33 mm
Material Gummi
Produkttyp Solid propp
Stopparnummer 29