Läs mer
- Home
- Products
- Stoppare och förslutningar
- Stoppare
- Fisherbrand™ Solida gummiproppar
Fisherbrand™ Solida gummiproppar
Produktkod. 11542922 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Botten:
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
49 mm
53 mm
71 mm
75 mm
86 mm
99 mm
Stopparnummer:
3
4
5
7
8
9
10
13
15
19
21
27
29
31
33
37
39
41
43
45
49
53
71
75
86
99
Höjd (metrisk):
12 mm
14 mm
16 mm
20 mm
24 mm
28 mm
32 mm
35 mm
38,5 mm
42 mm
45,5 mm
49 mm
54 mm
Diameter (metrisk) Topp:
4,5 mm
5,8 mm
7 mm
9 mm
10,5 mm
11,5 mm
12,5 mm
16 mm
18 mm
22,5 mm
24,5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38,5 mm
42,5 mm
44,5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
55 mm
59,5 mm
78 mm
85 mm
96 mm
109 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
Varje
27 product options available for selection
| Produktkod. | Diameter (metrisk) Botten | Stopparnummer | Höjd (metrisk) | Diameter (metrisk) Topp | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11542922 | 15 mm | 15 | 24 mm | 18 mm | Paket med 20 |
| 11512922 | 10 mm | 10 | 20 mm | 12,5 mm | Paket med 20 |
| 11532922 | 13 mm | 13 | 24 mm | 16 mm | Paket med 20 |
| 11562922 | 19 mm | 19 | 28 mm | 22,5 mm | Paket med 20 |
| 11572922 | 21 mm | 21 | 28 mm | 24,5 mm | Paket med 20 |
| 11502932 | 27 mm | 27 | 32 mm | 31 mm | Paket med 10 |
| 11512932 | 29 mm | 29 | 32 mm | 33 mm | Paket med 10 |
| 10355351 | 31 mm | 31 | 35 mm | 36 mm | Paket med 10 |
| 11532932 | 33 mm | 33 | 38,5 mm | 38,5 mm | Paket med 10 |
| 11552932 | 37 mm | 37 | 38,5 mm | 42,5 mm | Paket med 10 |
| 11562932 | 39 mm | 39 | 38,5 mm | 44,5 mm | Paket med 10 |
| 11542912 | 3 mm | 3 | 12 mm | 4,5 mm | Paket med 50 |
| 10558431 | 41 mm | 41 | 42 mm | 47 mm | Paket med 5 |
| 11582932 | 43 mm | 43 | 42 mm | 49 mm | Paket med 5 |
| 10191411 | 43 mm | 43 | 42 mm | 49 mm | Paket med 5 |
| 11502942 | 49 mm | 49 | 42 mm | 55 mm | Paket med 5 |
| 11592932 | 45 mm | 45 | 42 mm | 51 mm | Paket med 5 |
| 11552912 | 4 mm | 4 | 14 mm | 5,8 mm | Paket med 50 |
| 11512942 | 53 mm | 53 | 45,5 mm | 59,5 mm | Paket med 2 |
| 11562912 | 5 mm | 5 | 16 mm | 7 mm | Paket med 50 |
| 11557582 | 71 mm | 71 | 49 mm | 78 mm | Varje |
| 11587582 | 86 mm | 86 | 54 mm | 96 mm | Varje |
| 11567582 | 75 mm | 75 | 54 mm | 85 mm | Varje |
| 11582912 | 7 mm | 7 | 16 mm | 9 mm | Paket med 20 |
| 11592912 | 8 mm | 8 | 20 mm | 10,5 mm | Paket med 20 |
| 11507592 | 99 mm | 99 | 54 mm | 109 mm | Varje |
| 10151801 | 9 mm | 9 | 20 mm | 11,5 mm | Paket med 20 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 27 options available.
Produktkod.
11542922
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
121.46 SEK
70.65 SEK / Paket med 20
Save 50.81 SEK
41% Av
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Lägg i varukorgen
111.43 SEK valid until 2026-08-30
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28509" för att få ditt kampanjpris.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28509" för att få ditt kampanjpris.
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | Laboratorieanvändning |
| Höjd (metrisk) | 24 mm |
| Kvantitet | 20/Pk. |
| Färg | Rött |
| Diameter (metrisk) Botten | 15 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 18 mm |
| Material | Gummi |
| Produkttyp | Solid propp |
| Stopparnummer | 15 |