Läs mer
Fisherbrand™ Solida gummiproppar
Produktkod. 11562912 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Botten:
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
49 mm
53 mm
71 mm
75 mm
86 mm
99 mm
Stopparnummer:
3
4
5
7
8
9
10
13
15
19
21
27
29
31
33
37
39
41
43
45
49
53
71
75
86
99
Höjd (metrisk):
12mm
14mm
16mm
20mm
24mm
28mm
32mm
35mm
38.5mm
42mm
45.5mm
49mm
54mm
Diameter (metrisk) Topp:
4.5 mm
5.8 mm
7 mm
9 mm
10.5 mm
11.5 mm
12.5 mm
16 mm
18 mm
22.5 mm
24.5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38.5 mm
42.5 mm
44.5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
55 mm
59.5 mm
78 mm
85 mm
96 mm
109 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
Varje
Produktkod. 11562912
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Erbjuder högre motståndskraft, flexibilitet och tål många kemiska ämnen vid normal laboratorieanvändning.
  • Temperaturområde -40° till +70 °C
  • Ej lämplig för användning med petroleumoljor och kolvätelösningsmedel
Specifikationer
För användning med (applikation) Laboratorieanvändning
Höjd (metrisk) 16mm
Kvantitet 50/Pk.
Färg Rött
Diameter (metrisk) Botten 5 mm
Diameter (metrisk) Topp 7 mm
Material Gummi
Produkttyp Solid propp
Stopparnummer 5