Läs mer
Fisherbrand™ Solida gummiproppar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Botten:
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13 mm
15 mm
19 mm
21 mm
27 mm
29 mm
31 mm
33 mm
37 mm
39 mm
41 mm
43 mm
45 mm
49 mm
53 mm
71 mm
75 mm
86 mm
99 mm
Stopparnummer:
3
4
5
7
8
9
10
13
15
19
21
27
29
31
33
37
39
41
43
45
49
53
71
75
86
99
Höjd (metrisk):
12mm
14mm
16mm
20mm
24mm
28mm
32mm
35mm
38.5mm
42mm
45.5mm
49mm
54mm
Diameter (metrisk) Topp:
4.5 mm
5.8 mm
7 mm
9 mm
10.5 mm
11.5 mm
12.5 mm
16 mm
18 mm
22.5 mm
24.5 mm
31 mm
33 mm
36 mm
38.5 mm
42.5 mm
44.5 mm
47 mm
49 mm
51 mm
55 mm
59.5 mm
78 mm
85 mm
96 mm
109 mm
Dimensione della confezione:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
Varje
Specifica
Specifica
| För användning med (applikation) | Laboratorieanvändning |
| Höjd (metrisk) | 42mm |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Färg | Rött |
| Diameter (metrisk) Botten | 45 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 51 mm |
| Material | Gummi |
| Produkttyp | Solid propp |
| Stopparnummer | 45 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto