Läs mer
Fisherbrand™ Gummiproppar med hål
Produktkod. 11557612 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
6 mm
13 mm
35 mm
37 mm
41 mm
45 mm
53 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre Förpackningsstorlek
11557612 45 mm Paket med 5
11597592 13 mm Paket med 20
10283751 35 mm Paket med 10
11517612 37 mm Paket med 10
10000331 37 mm Paket med 10
11537612 41 mm Paket med 5
10080361 53 mm Paket med 2
10440123 6 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11557612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    306.97 SEK
    224.96 SEK / Paket med 5
    Save 82.01 SEK
    26% Av
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förhindrar att flytande kemikalier läcker ut eller läcker ut från behållaren.
  • Används för industriella ändamål
  • Passar tätt mot behållaren
  • Röd naturgummikonstruktion
Specifikationer
Kvantitet 5/Pk.
Färg Rött
Diameter (metrisk) Yttre 45 mm
Material Gummi
Produkttyp Stoppare (1 hål)