Läs mer
Fisherbrand™ Gummiproppar med hål
Produktkod. 11597592 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
6 mm
13 mm
35 mm
37 mm
41 mm
45 mm
53 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre unitSize
11597592 13 mm Paket med 20
10283751 35 mm Paket med 10
11517612 37 mm Paket med 10
10000331 37 mm Paket med 10
11537612 41 mm Paket med 5
11557612 45 mm Paket med 5
10080361 53 mm Paket med 2
10440123 6 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11597592
Erbjudanden på tillförlitliga laboratorieglasvaror
Använd kampanjkoden 28509
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förhindrar att flytande kemikalier läcker ut eller läcker ut från behållaren.
  • Används för industriella ändamål
  • Passar tätt mot behållaren
  • Röd naturgummikonstruktion
Specifikationer
Kvantitet 20/Pk.
Färg Rött
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material Gummi
Produkttyp Stoppare (1 hål)