Läs mer
Fisherbrand™ Gummiproppar med hål
Produktkod. p-8011949 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Yttre:
6 mm
13 mm
35 mm
37 mm
41 mm
45 mm
53 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 5
Paket med 50
Produktkod. 11597592
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förhindrar att flytande kemikalier läcker ut eller läcker ut från behållaren.
  • Används för industriella ändamål
  • Passar tätt mot behållaren
  • Röd naturgummikonstruktion
Specifikationer
Kvantitet 20/Pk.
Färg Rött
Diameter (metrisk) Yttre 13 mm
Material Gummi
Produkttyp Stoppare (1 hål)