Beskrivning
- Konturerad bulbform med en kraftig vägg neck.
- Ökar greppet för enklare användning med pipetter och sprutor.
- Tillverkad av robust naturgummi i klarröd färg.
- Finns i kapaciteter på 12, 15, 30, 60 och 150 ml.
- Den 150 ml kapacitetslampan har förstärkningsribbor för användning med större pipetter.
- Avsedd för användning med pipetter och sprutor med en diameter på 6 till 8 mm.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Röd |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Pipetter och sprutor |
| Typ av grepp | Rund |
| Material | Naturgummi |
| Modell | Päron |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Suglampa |
| Volym (metrisk) | 30 mL |
| Visa mer |