Läs mer
Fisherbrand™ Rubber Suction Bulb
Produktkod. 11997984 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
30 mL
60 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
46 mm
54 mm
Längd (metrisk):
66 mm
80 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11997984 60 mL 54 mm 80 mm Varje
11987984 30 mL 46 mm 66 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11997984
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.18 SEK
    30.15 SEK / Paket med 1
    Save 4.03 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Use pipets and syringes with greater ease. Rubber Suction Bulb is made of sturdy natural rubber with a contoured shape and heavy-wall neck for increased grip. Available in a variety of capacities for use with 6 to 8 mm diameter pipets and syringes.
  • Contoured bulb shape with a heavy wall neck.
  • Increases grip for easier use with pipettes and syringes.
  • Made of sturdy natural rubber in bright red color.
  • Available in 12, 15, 30, 60 and 150 mL capacities.
  • The 150 mL capacity bulb has reinforcing ribs for use with larger pipettes.
  • Intended for use with 6 to 8 mm diameter pipets and syringes.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Röd
Disponibel Återanvändbar
För användning med Pipettes and Syringes
Typ av grepp Rund
Material Naturgummi
Modell Päron
Sterilitet Icke-steril
Typ Suglampa
Volym (metrisk) 60 mL
För användning med (utrustning) Pipets and syringes
Kvantitet 1 Ea.
Längd (engelska) 3,1 tum.
Längd (metrisk) 80 mm
Diameter (engelska) Öppning 0.2 in.
Diameter (engelska) Yttre 2,1 tum
Diameter (metrisk) öppning 6 mm
Diameter (metrisk) Yttre 54 mm