Läs mer
Fisherbrand™ Rubber Suction Bulb
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
30 mL
60 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
46 mm
54 mm
Längd (metrisk):
66 mm
80 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Contoured bulb shape with a heavy wall neck.
- Increases grip for easier use with pipettes and syringes.
- Made of sturdy natural rubber in bright red color.
- Available in 12, 15, 30, 60 and 150 mL capacities.
- The 150 mL capacity bulb has reinforcing ribs for use with larger pipettes.
- Intended for use with 6 to 8 mm diameter pipets and syringes.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Röd |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med | Pipettes and Syringes |
| Typ av grepp | Rund |
| Material | Naturgummi |
| Modell | Pear |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Typ | Suglampa |
| Volym (metrisk) | 30 mL |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur