Läs mer
Fisherbrand™ Gummislang
Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
3 mm
5 mm
6,5 mm
8 mm
10 mm
12,5 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
4,5 mm
8 mm
9,5 mm
12 mm
14 mm
16,5 mm
17 mm
22,5 mm
24 mm
26,5 mm
29,5 mm
31,5 mm
Tjocklek (metrisk):
0,75 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3,25 mm
5 mm
7 mm
8,5 mm
Förpackningsstorlek:
10m
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 12,5 mm |
| Material | Gummi |
| Diameter (metrisk) Yttre | 17 mm |
| Total längd (metrisk) | 10 m |
| Tjocklek (metrisk) | 2,5 mm |
| För användning med (applikation) | För vätskor, gaser och utspädda syror |