Läs mer
Fisherbrand™ Gummislang
Produktkod. 11895512 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
3 mm
5 mm
6,5 mm
8 mm
10 mm
12,5 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
4,5 mm
8 mm
9,5 mm
12 mm
14 mm
16,5 mm
17 mm
22,5 mm
24 mm
26,5 mm
29,5 mm
31,5 mm
Tjocklek (metrisk):
0,75 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3,25 mm
5 mm
7 mm
8,5 mm
Förpackningsstorlek:
10m
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Tjocklek (metrisk) unitSize
11895512 10 mm 14 mm 2 mm 10m
11507572 10 mm 24 mm 7 mm 10m
11805522 12,5 mm 17 mm 2,5 mm 10m
11517572 12,5 mm 29,5 mm 8,5 mm 10m
11815522 16 mm 22,5 mm 3,25 mm 10m
11825522 20 mm 26,5 mm 3,25 mm 10m
11835522 25 mm 31,5 mm 3,25 mm 10m
11865512 5 mm 8 mm 1,5 mm 10m
11855512 3 mm 4,5 mm 0,75 mm 10m
11587562 6,5 mm 16,5 mm 5 mm 10m
11885512 8 mm 12 mm 2 mm 10m
11875512 6,5 mm 9,5 mm 1,5 mm 10m
15199654 6,5 mm 9,5 mm 1,5 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 11895512
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    499.80 SEK
    296.61 SEK / 10m
    Save 203.19 SEK
    40% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För överföring av vätskor, gaser och utspädda syror.
  • Högre motståndskraft än de flesta andra polymerer
  • Temperaturområde: -40 °C till 70 °C
  • Lätt och flexibel
  • Ej lämplig för användning med petroleumoljor och kolvätelösningsmedel (se neoprenslangar)
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 10 mm
Material Gummi
Diameter (metrisk) Yttre 14 mm
Total längd (metrisk) 10 m
Tjocklek (metrisk) 2 mm
För användning med (applikation) För överföring av vätskor, gaser och utspädda syror
Flexibilitet Flexibel