Läs mer
Fisherbrand™ Gummislang
Produktkod. p-8011951 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
3 mm
5 mm
6.5 mm
8 mm
10 mm
12.5 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
4.5 mm
8 mm
9.5 mm
12 mm
14 mm
16.5 mm
17 mm
22.5 mm
24 mm
26.5 mm
29.5 mm
31.5 mm
Tjocklek (metrisk):
0.75 mm
1.5 mm
2 mm
2.5 mm
3.25 mm
5 mm
7 mm
8.5 mm
Förpackningsstorlek:
10m
Varje
Produktkod. 11895512
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För överföring av vätskor, gaser och utspädda syror.
  • Högre motståndskraft än de flesta andra polymerer
  • Temperaturområde: -40 °C till 70 °C
  • Lätt och flexibel
  • Ej lämplig för användning med petroleumoljor och kolvätelösningsmedel (se neoprenslangar)
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 10 mm
Material Gummi
Diameter (metrisk) Yttre 14 mm
Total längd (metrisk) 10 m
Tjocklek (metrisk) 2 mm
För användning med (applikation) För överföring av vätskor, gaser och utspädda syror
Flexibilitet Flexibel