Läs mer
Cole-Parmer™ Twistit Proppar, gummi
Produktkod. 11735039 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Storlek:
3
6
7
9
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Paket med 20
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 11735039
Brand: Cole-Parmer™ 6299232
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa mångsidiga gummi Twistit Stoppare som solida, etthåls-, tvåhåls- eller trehålsproppar.
  • Vrid helt enkelt av en bottentätning för att öppna ett hål.
  • Det mjuka fjädrande naturgummit förblir följsamt under lång tid och tål laboratorieförhållanden utan att härda.
  • Stoppare behåller elasticiteten även efter upprepad autoklavering.
  • Varje propp har sin storlek i upphöjda figurer ovanpå.
  • Finns i svart eller vitt gummi.
  • Autoklaverbar.
Specifikationer
Höjd (metrisk) 25 mm
Kvantitet 10 Pk.
Storlek 10
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Diameter (metrisk) Botten 42 mm
Diameter (metrisk) Topp 50 mm
Material Gummi
Produkttyp Twistit Propp