Läs mer
Cole-Parmer™ Twistit Proppar, gummi
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Storlek:
3
6
7
9
10
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Paket med 20
Paket med 25
Paket med 50
Beskrivning
- Vrid helt enkelt av en bottentätning för att öppna ett hål.
- Det mjuka fjädrande naturgummit förblir följsamt under lång tid och tål laboratorieförhållanden utan att härda.
- Stoppare behåller elasticiteten även efter upprepad autoklavering.
- Varje propp har sin storlek i upphöjda figurer ovanpå.
- Finns i svart eller vitt gummi.
- Autoklaverbar.
Specifikationer
Specifikationer
| Höjd (metrisk) | 25 mm |
| Kvantitet | 25 Pk. |
| Storlek | 6 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Diameter (metrisk) Botten | 26 mm |
| Diameter (metrisk) Topp | 32 mm |
| Material | Gummi |
| Produkttyp | Twistit Propp |