Läs mer
Welch Ilmvac™ Vakuumslang av gummi
Produktkod. p-8012719 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Slangstorlek:
8 mm ID, 18 mm OD
Förpackningsstorlek:
1m
Produktkod. 10061242
Brand: Welch Ilmvac™ 8283104
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Röd gummivakuumslang med tjockvägg. Welch Ilmvac™ Gummivakuumslang väl lämpad för laboratorievakuumpumpprocesser.
  • Ekonomisk
  • Flexibel
  • Elastisk
  • Tjockväggig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 8 mm
Material Gummi
Diameter (metrisk) Yttre 18 mm
Total längd (metrisk) 100 cm
Förpackningsmängd 1 vardera
Slangstorlek 8 mm ID, 18 mm OD
Färg Rött
Produkttyp Vakuumslang