Läs mer
VACUUBRAND™ Vakuumslang av gummi
Produktkod. 10568951 Handla allt Vacuubrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
6 mm
15 mm
19 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
35 mm
45 mm
Produktkod. 10568951
Brand: VACUUBRAND™ 20686003
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Rubber tubing for use with Vacuubrand™ diaphragm and other pumps.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 15 mm
Material Rubber
Diameter (metrisk) Yttre 35 mm
Tjocklek (metrisk) 10 mm
Förpackningsmängd 1 Each
Produkttyp Vacuum Tubing