Läs mer
VACUUBRAND™ Vakuumslang av gummi
Handla allt Vacuubrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
6 mm
15 mm
19 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
35 mm
45 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 19 mm |
| Material | Gummi |
| Diameter (metrisk) Yttre | 45 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 13 mm |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Produkttyp | Vakuumslang |