Läs mer
VACUUBRAND™ Vakuumslang av gummi
Handla allt Vacuubrand Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
6 mm
15 mm
19 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
12 mm
35 mm
45 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 15 mm |
| Material | Rubber |
| Diameter (metrisk) Yttre | 35 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 10 mm |
| Förpackningsmängd | 1 Each |
| Produkttyp | Vacuum Tubing |