Läs mer
Bellingham + Stanley™ Gummibrickor för Polarimeterrör
Produktkod. 11940088
Change view
Diameter (metrisk):
15,5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11940088 15,5 mm Paket med 12
1 options
Produktkod. 11940088 Leverantör Bellingham + Stanley™ Leverantörsnummer 3564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    378.00 SEK
    356.54 SEK / Paket med 12
    Save 21.46 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Kompatibel med glaspolarimeterrör. Bellingham + Stanley™ Gummibrickor för polarimeterrör är reservdelar som placeras mellan täckglaset och ändlocket på fyllningsrör som används i polarimetrar.
  • Ersättningsdel för glaspolarimeterrör
  • Använd mellan täckglas och gavel
  • 15,5 mm diameter gummibrickor
  • Säljes i förpackningar om 12 st
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Ersättningsbrickor (används mellan täckglas och gavel)
Material Gummi
För användning med (utrustning) Polarimeterrör i glas
Diameter (metrisk) 15,5 mm