Läs mer
Rubbermaid™ Bouncer™ Skopor
Produktkod. 11762015 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
946.3 mL
1.89 L
Längd (engelska):
11,62 tum.
14 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11762015
Brand: Rubbermaid™ 6660020
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av USDA-accepterade, NSF-certifierade, klara polykarbonatmaterial som överensstämmer med FDA-föreskrifter
  • Tuff polykarbonat motstår att gå sönder
  • Förbättrad viktfördelning och hantering jämfört med metall
  • Utsida med stenstruktur
  • Lätt att rengöra, slät inre yta
  • Kommersiell diskmaskin tål
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 32 oz.
Kapacitet (metrisk) 946.3 mL
Färg Klart
Certifikat och efterlevnad USDA, FDA, NSF
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Bouncer™ Utility Scoop
Avsluta Pebble texturerad utsida och slät insida
För användning med (applikation) Designad för bättre viktfördelning och förbättrad hantering med slät yta
Längd (engelska) 11,62 tum.
Material Polykarbonat
Längd (metrisk) 29 cm