Läs mer
Rubbermaid™ Bouncer™ Skopor
Produktkod. 11772015 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
946.3 mL
1.89 L
Längd (engelska):
11,62 tum.
14 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11772015
Brand: Rubbermaid™ 6660030
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av USDA-accepterade, NSF-certifierade, klara polykarbonatmaterial som överensstämmer med FDA-föreskrifter
  • Tuff polykarbonat motstår att gå sönder
  • Förbättrad viktfördelning och hantering jämfört med metall
  • Utsida med stenstruktur
  • Lätt att rengöra, slät inre yta
  • Kommersiell diskmaskin tål
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 64 oz.
Kapacitet (metrisk) 1.89 L
Färg Klart
Certifikat och efterlevnad USDA, FDA, NSF
Disponibel Återanvändbar
Produkttyp Bouncer™ Utility Scoop
Avsluta Pebble texturerad utsida och slät insida
För användning med (applikation) Designad för bättre viktfördelning och förbättrad hantering med slät yta
Längd (engelska) 14 tum
Material Polykarbonat
Längd (metrisk) 29 cm