Läs mer
Rubbermaid™ Bouncer™ Skopor
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Kapacitet (metrisk):
946,3 ml
1,89 l
Längd (engelska):
11,62 tum.
14 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tuff polykarbonat motstår att gå sönder
- Förbättrad viktfördelning och hantering jämfört med metall
- Utsida med stenstruktur
- Lätt att rengöra, slät inre yta
- Kommersiell diskmaskin tål
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 64 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1,89 l |
| Färg | Klart |
| Certifikat och efterlevnad | USDA, FDA, NSF |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Produkttyp | Bouncer™ Utility Scoop |
| Avsluta | Pebble texturerad utsida och slät insida |
| För användning med (applikation) | Designad för bättre viktfördelning och förbättrad hantering med slät yta |
| Längd (engelska) | 14 tum |
| Material | Polykarbonat |
| Visa mer |