Läs mer
Cole-Parmer™ Rubbermaid Platt hyllvagn
Produktkod. 11800323 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
112 x 65 x 85 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
11800323 112 x 65 x 85 cm Varje
1 options
Produktkod. 11800323 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0934840
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6730.00 SEK
    6628.98 SEK / Paket med 1
    Save 101.02 SEK
    1% Av
Beräknad leverans: 01-02-2027
Idealisk vagn för allmän fabrik, hälsovård, detaljhandel, matservering eller kontorsbruk. Cole-Parmer™ Rubbermaid Flat Shelf Cart har stora, icke-märkande hjul som glider lätt på hårda ytor.
  • Skumplastkonstruktion för styrka, tyst drift och enkel rengöring
  • Skjut enkelt tunga föremål på och av den platta övre hyllan
  • Stora, smidigt glidande hjul skadar inte hårda ytor
Specifikationer
Produkttyp Platthylla vagn
Mått (L x B x H) 112 x 65 x 85 cm
Bärande kapacitet (metrisk) 182 kg
Antal hyllor 2