Läs mer
Cole-Parmer™ Rubbermaid™ NSF-godkända spatlar för hög värme
Produktkod. 11720459 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
41,91 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Produktkod. 11720459
Brand: Cole-Parmer™ 0627835
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skopa, skeda och sprida har aldrig varit enklare med dessa skedformade spatlar.
  • Det robusta handtaget av polypropen (PP) är permanent fäst vid ett flexibelt gummiblad
  • Spatlar tål temperaturer till 212 °F (100 °C)
  • NSF-godkänd
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad NSF-godkänd
Produkttyp Spatel med hög värme
Längd (engelska) 16,5 tum
Material Polypropen, Gummi
Längd (metrisk) 41,91 cm