Läs mer
Rubbermaid™ Universal Drum Dolly
Produktkod. 13454586 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Höjd (engelska):
7,12 tum
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Höjd (engelska) Förpackningsstorlek
13454586 7,12 tum Varje
1 options
Produktkod. 13454586 Leverantör Rubbermaid™ Leverantörsnummer 8641256
Antal Pris
1 2272.00 SEK / Paket med 1
6 2080.24 SEK / Paket med 1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
For 19-046-679 container
  • Easy mobility and maneuverability of heavy loads
  • All plastic, professional-grade construction resists rust, chipping, and denting
  • Heavy-duty wheels with swivel capabilities provide for ease of mobility
  • Holds a 55-gal. drum as well as plastic container Dia. x H: 24.4 x 7.13 in. (61.9 x 18.1cm)
  • Maximum Capacity: 500 lb. (227kg)
Specifikationer
Typ Drum Dolly
Håller 1 Drum (55 gal.)
Bärande kapacitet (engelska) 500 lb.
Bärande kapacitet (metrisk) 227 kg
Material HDPE
Färg Black
Diameter (engelska) 24.37 in.
Diameter (metrisk) 61.9 cm
För användning med (applikation) Easy mobility and maneuverability of heavy loads
För användning med (utrustning) Containers
Höjd (engelska) 7,12 tum
Höjd (metrisk) 18 cm
Inkluderar Swivel wheels