Läs mer
Tocris Bioscience™ RuBi GABA trimethylphosphine
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001537
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. 30001537
Brand: Tocris Bioscience™ 4709/10
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Caged GABA; inhibits neural activity
Modified version of RuBi-GABA (Cat. No. 3400). Suppresses cortical local field potential (LFP) activity in anesthetized mice after activation with a blue laser pulse; inhibits neural activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material RuBi GABA trimethylphosphine
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C27H33ClN5O2PRu
Formel vikt 627.09
Renhet >98%