missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Rubicon Antibody, DyLight 488, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-30461G
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Rubicon Polyclonal antibody specifically detects Rubicon in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifikationer
| Rubicon | |
| Polyclonal | |
| Western Blot | |
| Baron, Beclin 1-interacting protein, Beclin-1 Associated RUN Domain Containing Protein, KIAA0226, Rubicon, RUN And Cysteine Rich Domain Containing Beclin 1 Interacting Protein, RUN Domain And Cysteine-Rich Domain Containing, Beclin 1-Interacting Protein, Run Domain Beclin-1-Interacting And Cysteine-Rich Domain-Containing Protein, rundataxin, SCAR15 | |
| The immunogen for this product maps to a region between residue 922 and 972 of human Rubicon using the numbering given in entry NP_055502.1 (GeneID 9711). | |
| 0.1 mL | |
| Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Endocrinology, Signal Transduction | |
| 9711 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot | |
| DyLight 488 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering