Läs mer
Rubidium, 99,75 % (metallbaserad bas)
Produktkod. 11371418
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11371418 1 g 1g
11351418 5 g 5g
11341418 25 g 25g
11361418 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11371418 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010315.03
 Begränsad artikel
I lager
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7440-17-7 | Rb | 85,47 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-17-7
Molekylformel Rb
Molekylvikt (g/mol) 85.47
MDL-nummer MFCD00134055
InChI-nyckel IGLNJRXAVVLDKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-mlt4718tjw, mlt4718tjw, rubidio, rubidium-103, rubidium-106, atom, rubidium, isotope of mass 103, rubidium, isotope of mass 106, un1423 dangerous when wet
PubChem CID 5357696
ChEBI CHEBI:33322
IUPAC-namn rubidium
LEDER [Rb]
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Rubidium
Färg Silver
Utseende Silverfärgat fast material
Densitet 1,532 g/cm3
Kvantitet 1 g
Odör Luktfritt
Analysprocentintervall 99,75 % (metallbaserad bas)
Form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.